Learn More
Thermo Scientific™ Plaque inférieure transparente / blanche à 96 puits, surface TC
Couleur :blanche, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Marque:  Thermo Scientific™ 165306
543.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10158721
  • 836.00€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits à fond optique à base de polymère se composent de structures supérieures en polystyrène noires ou blanches avec un film en polystyrène au fond de la plaque. Les plaques sont optimisées pour la fluorescence et la luminescence dans les applications de culture cellulaire et microscopiques.
Les plaques aux structures supérieures blanches ou noires en polystyrène et fonds en polymère ou de type lamelle en verre associent la transparence optique du polystyrène vierge cristallin à une surface idéale pour une vaste gamme d’applications HTS.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Disponibles en noir pour les études de fluorescence ou en blanc pour les dosages par luminescence et fluorescence ; les deux versions ont un fond transparent.
  • Plaque de base en polymère
  • Plage de travail, 50 à 200 μl / puits
  • Code-barres personnalisé disponible
Informations relatives à la commande :
Les réf. 152040, 152036, 152028 et 152037 sont fabriquées dans un environnement propre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles
Avec couvercle
10 sachets, 30 boîtes
Blanc
Bride haute
400 μl
50 à 200 μl
Traitée pour la culture cellulaire
30
Case of 30
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
8 × 12
Nunc™
Base en polymère optique
Polystyrène
96
Stérile
Plat
10
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1425854 Type de certificatCertificat de traitement Date11/04/2025 Catalog Number165306
Numéro de lot1424617 Type de certificatCertificat de traitement Date07/04/2025 Catalog Number165306
Numéro de lot1424648 Type de certificatCertificat de traitement Date04/04/2025 Catalog Number165306
Numéro de lot1424615 Type de certificatCertificat de traitement Date04/04/2025 Catalog Number165306
Numéro de lot1425854 Type de certificatCertificat de conformité Date24/03/2025 Catalog Number165306
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    0
    Heures
    6
    Minutes
    10
    Secondes
    57
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Gibco , Invitrogen , Thermo Scientific
    Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.
    Code promotionnel: 24071
    Expire2025-06-30
    Jours
    61
    Heures
    6
    Minutes
    10
    Secondes
    57
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque inférieure transparente / blanche à 96 puits, surface TC > Polystyrène blanc ; traité pour la culture cellulaire ; avec couvercle ; stérile
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.