Learn More
Thermo Scientific™ Plaque en PS noir et blanc Nunc™ F96 MicroWell™
Pour des résultats constants et fiables , utilisez les plaques noires et blanches optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 237105
174.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez des résultats constants et fiables avec un minimum d’interférences entre les puits grâce à la plaque en polystyrène noir et blanc MicroWell™ Thermo Scientific™ Nunc™ F96. Grâce à la conception de la baguette de pression à forme basse, ces plaques noires et blanches de haute qualité sont optimisées pour la robotique, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides. Disponibles avec ou sans traitement pour culture cellulaire.
- Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
- Plage de volume utile : 50 à 250μl / puits
- Choix de surface Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta pour les dosages cellulaires
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Avec couvercle | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
96 | |
Stérile | |
Plat | |
1 |
Étalon | |
8 × 12 | |
Noir | |
Polystyrène | |
50 à 250 ml | |
Non traité | |
50 | |
50 / carton |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.