Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 209551000
52.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15462132
  • 56.08€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
0.9000g/mL
−21°C
((CH3)3Si)2NLi
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
2733832
4039-32-1, 109-99-9
65.0°C
C6H18LiNSi2
100 mL
0.9
Solubility in water: reacts.
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
167.33
167.33
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467275 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number209551000,209558000
Numéro de lotA0455049 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number209551000,209558000
Numéro de lotA0451306 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2023 Catalog Number209551000,209558000
Numéro de lotA0399048 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number209551000,209558000
Numéro de lotA0395093 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number209551000,209558000
Nom du produit
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml ; flacon en verre AcroSeal