Learn More
Chlorure de titane(III), solution à 20 % (p/v) dans l’acide chloridrique 2N, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 395622500
97.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Especificaciones
Titanium(III) chloride | |
Violet | |
250 mL | |
TiCl3 | |
15,9637 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3] | |
154.22 | |
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis) | |
1.2000g/mL |
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Liquide | |
Cl3Ti | |
MFCD00011266 | |
Titanous chloride | |
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K | |
titanium(3+) trichloride | |
154.26 | |
Flacon en plastique |
Seguridad y manipulación
- Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contient: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464609 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 395622500,395620250,395620010 |
A0462326 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 395622500,395620250,395620010 |
A0464609 | Certificat d’analyse | 06/09/2024 | 395622500,395620250,395620010 |
A0463325 | Certificat d’analyse | 26/07/2024 | 395622500,395620250,395620010 |
A0462326 | Certificat d’analyse | 04/06/2024 | 395622500,395620250,395620010 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
RUO – Research Use Only