Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la diffusion de la lumière
- Volumes utiles recommandés de 75 à 200 μl
- Disponibles non traitées pour les dosages à base de solution, avec liaison élevée pour les applications d’immunoessai, ou culture tissulaire traitée pour la croissance cellulaire
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : 320 µl à 360 µl
- Volume utile : 75 µl à 200 µl
- Choix de fond plat, rond ou en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Type de puits | Plat |
| Afficher plus |