Learn More
Greiner Bio-One Microplaque LUMITRAC™ 600 μClear™ à 96 puits, à fixation élevée, à fond transparent
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
40 pièces
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Méthode de détection | Luminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Sachets intérieurs de 10 |
| Type de liaison | À liaison élevée |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |