Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™
BIOPHARMA
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales.
Marque:  Thermo Scientific™ 159920
98.91 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10545131
  • 146.00€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
30
Oui
Plat
175 cm2
55 ml
Basse
5
Stérile
Phénolique
Nunclon Delta
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot185623 Type de certificatCertificat de conformité Date22/03/2025 Catalog Number159920
Numéro de lot60905830 Type de certificatCertificat de conformité Date17/03/2025 Catalog Number159920
Numéro de lot185223 Type de certificatCertificat de conformité Date18/02/2025 Catalog Number159920
Numéro de lot185223 Type de certificatCertificat d'irradiation Date27/02/2025 Catalog Number159920
Numéro de lot184433 Type de certificatCertificat d'irradiation Date06/02/2025 Catalog Number159920
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    28
    Heures
    21
    Minutes
    26
    Secondes
    20
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™ > Flacon Nunc EasYFlask de 175 cm2, bouchon de ventilation/fermeture, volume utile de 55 ml, 30/boîte
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.