Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales.
Marque: Thermo Scientific™ 159934
211.22 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales. Ces flacons en polystyrène bénéficient du traitement de surface exclusif Nunclon™ Delta pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. La conception ergonomique avec col incliné et ouverture large permet un accès facile à la surface de croissance par pipettes ou grattoirs de cellules.
Vous recherchez des flacons EasYFlasks pour les cultures cellulaires en suspension ? Trouvez les flacons EasYFlasks non traités ici.
Caractéristiques :- Système d’ouverture et de fermeture ergonomique du bouchon en un 1/3 de tour.
- Ultra plats pour un espace d’incubation maximum.
- Graduations de volumes imprimées et moulées sur les deux côtés du flacon.
- Parois latérales légèrement inclinées pour permettre une observation complète au microscope
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque boîte
Bouchons filtrants :
- Membrane filtrante offrant une protection efficace contre les micro-organismes.
- Membrane filtrante hydrophobe bien définie offrant une ventilation continue pour assurer un échange de gaz homogène d’un lot sur l’autre.
- Membrane résistante aux produits chimiques, conforme aux normes de la classe VI de l’USP et exempte de substances organiques animales.
Bouchons solides :
- Bouchons solides avec repère en forme de “Y” permettant la vérification visuelle de la position d’aération.
- L’un des pieds du “Y” pointant vers le haut indique un bouchon en position de ventilation.
- La position de la ventilation est facilement reconnaissable lorsque les flacons sont empilés dans l’incubateur.
Spécification
Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons | |
30 | |
Oui | |
Plat | |
225 cm2 | |
70 ml |
Basse | |
5 | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
Nunclon Delta |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419896 | Certificat de traitement | 17/03/2025 | 159934 |
1417972 | Certificat de traitement | 28/02/2025 | 159934 |
1419897 | Certificat de traitement | 18/02/2025 | 159934 |
1421343 | Certificat de traitement | 18/02/2025 | 159934 |
1424653 | Certificat de conformité | 16/03/2025 | 159934 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.