Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux flacons traités pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garantis stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Marque: Thermo Scientific™ 130191
50.13 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dotés d’une surface traitée pour la culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific™ BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
Spécification
40 | |
Connecteur FEP | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé | |
Aucun |
5 | |
Collagène de queue de rat de type I | |
Plat | |
175 cm2 | |
50 ml |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30