Learn More
Corning™ Flacon de culture cellulaire avec code-barres
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
:
175 cm2 ; Traitement pour culture tissulaire ; Rectangulaire ; Aération
Description
(Il s’agit de la pièce de rechange suggérée pour 353118)
- Surface de croissance disponible, 175 cm²
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- Intégrité testée à 100 %
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Code-barres | Oui |
| Capacité (impériale) | 25,3 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 750 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Pour applications BPF |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Basse |
| Nbre par carton | 84/Carton |
| Afficher plus |