Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10706872 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
275 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Phénolique
Type phénolique
Ventilé/Fermé
Évent
Type de goulot:
Basse
Cannelé
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10706872
Marque: Corning™ 430824
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
  • Empilable, polystyrène
  • Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
  • Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
  • Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
  • Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
  • Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
  • Bouchons à joint pour cultures étanches
  • Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
Caractéristiques des flacons à col incliné :
  • Jupe anti-bascule
  • Graduations moulées
  • Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
  • Barre de support sur le dessus
  • Le col repensé de 75 cm2 du flacon présente un col repensé pour améliorer le versement des milieux et mesure 1,4 po (3,6 cm) de haut, pour une hauteur d’empilage réduite ; le bouchon d’aération présente un motif de cercles concentriques de style Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 20,2 oz
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Microbiologie aérobie et culture cellulaire
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Cannelé
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitement pour culture tissulaire, 3 couches
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Phénolique