Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire de surface CellBIND™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
210 ml
250 à 380 ml
370 ml
Type de goulot:
Basse
Cannelé
Nbre par carton:
200/boîte
24/Carton
50/Boîte
8/Carton
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
50 pièces
84 pièces
Description
- 25 à 225 cm2 de zone de croissance disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non |
| Capacité (impériale) | 8,45 à 12,84 oz |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Basse |
| Nbre par carton | 50/Boîte |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.