Learn More
Thermo Scientific™ Flacons non traités Nunc™
Description
Bénéficiez de la conception conviviale de ces flacons Thermo Scientific™ Nunc™ non traités en polystyrène et optiquement transparents de haute qualité pour les cultures cellulaires en suspension.
Caractéristiques :
- Bouchons blancs pour une identification facile
- La conception ergonomique de Thermo Scientific™ EasyFlask™ permet une manipulation et un pipetage aisés
- Le TripleFlask™ Thermo Scientific™ avec trois couches parallèles a les mêmes dimensions externes qu’un flacon standard de 175 cm2
- Le bouchon à filtre assure un débit d’air constant tout en minimisant les risques de contamination
- Stérile et apyrogène
Garantie : 90 jours
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Description | Jeu de tubulures avec connecteur MPC mâle |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Basse |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 5 |
| Stérilité | Stérile |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Surface de culture | 75 cm2 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.