Learn More
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut
ECO AluRack s’adapte à n’importe quel congélateur-coffre et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque:  Tenak™ TE11500
Code produit. 12482590
  • 61.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En aluminium résistant à l’eau de mer
  • S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisées avec toutes les cryoboîtes standard
  • Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
  • Sans boîtes en carton blanc standard
Spécification
Spécification
Résistantes à l’eau de mer
Aluminium
Congélateurs-coffre
50 mm (boîte)
Boîtes (3)
3
140 x 140 x 170 mm
Nom du produit
Tenak™ ECO AluRack pour congélateurs-coffre, boîtes de 50 mm de haut > Accueillent les articles suivants : 3 boîtes