Learn More
Raccord double pour tuyau, bouchon à vis GL 45 pour flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex GL 45
Code produit. 15193927
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 à 9 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 15193927
Marque: Pyrex 4537/06
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Raccordez les flacons de laboratoire GL 45 avec une tubulure flexible à l'aide d’un raccord double pour tuyau Le raccord double pour tuyau avec bouchon à vis GL 45pour le flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45 garde les solutions stériles.
    • Fabriqué en polypropylène avec des connecteurs de tubulure permettant aux flacons de laboratoire pour milieux de culture GL 45 d'être connectés à une tubulure flexible
    • Utilisation compatible avec une tubulure souple et élastique d‘un diamètre intérieur de 6 – 9 mm (comme les tubulures Viton™, Tygon™ ou d’autres modèles tubulure en silicone) 
    • La stérilité du contenu du flacon peut être conservée avec un connecteur de ventilation optionnel et un filtre pour seringue de 0,2μm
    • Les connecteurs coudés supérieurs empêchent à la tubulure de se plisser
    • Le bouchon à vis peut être retiré sans enlever la tubulure puisque le centre tourne librement
    • Résistance aux températures allant jusqu’à 140ºC
    • Autoclavable
    • Résiste au lave-vaisselle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 6 à 9 mm
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure élastique souple
Diamètre du filetage 45 mm
Comprend Connecteur à filetage
Type de produit Bouchon à vis GL45