Learn More
N-Boc-5-oxo-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15494918
N-Boc-5-oxo-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494918
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15494918
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H58701.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Used as pharmaceutical intermediates and anesthetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et agent anesthésique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à lʼhumidité, conserver à lʼabri de lʼhumidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160347-90-0
Formule moléculaire C10H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 229.232
Numéro MDL MFCD08458561
Clé InChI MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-prolineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 18645552
Nom IUPAC Acide (2R)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Boc-5-oxo-D-proline
Point de fusion 111°C to 116°C
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.23
Rotation optique +35° (c=1 in Chloroform)
Sensibilité Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotK12Y034 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH58701.03,H58701.06
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N-Boc-5-oxo-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >