Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Proline, 99+ %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-Proline est un acide aminé trouvé comme composant de diverses protéines.
Application
• La L-proline est utilisée comme catalyseur asymétrique en synthèse organique et pour la cyclisation asymétrique aldolique.
• Elle est également utilisée avec la ninhydrine dans la chromatographie
• Elle est impliquée dans la réaction d’addition de Michael avec ajout de malonate de diméthyle à des aldéhydes alpha-bêta-insaturés
• Elle est utilisée dans des applications pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de ses propriétés osmoprotectrices
• C’est un précurseur de l’hydroxyproline dans le collagène et participe au bon fonctionnement des articulations et des tendons
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L(-)-Proline |
Ammonium | 200ppm max. |
Arsenic (As) | 1ppm max. |
pH | 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C) |
Couleur | Blanc |
Chlore (Cl) | 200ppm max. |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
Spectre IR | Authentique |
Fer (Fe) | 10ppm max. |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449171 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0466037 | Certificat d’analyse | 09/09/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0460416 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0449171 | Certificat d’analyse | 10/01/2024 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |
A0448151 | Certificat d’analyse | 16/10/2023 | 157620050,157621000,157620250,157625000 |