Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN pour tissus végétaux et animaux
Le kit FastDNA™ SPIN pour tissus végétaux et animaux est utilisé pour isoler l’ADN des tissus végétaux et animaux.
Marque: MP Biomedicals™ 116540800
Includes: Matrice de lyse D 100 tubes de 2,0 ml, sphères en céramique de 1/4 po, matrice de liaison 100 ml, SEWS-M concentré 12 ml, DES 25 ml, CLS-VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, modules de centrifugation 100 chacun, tubes de capture 100 chacun.
Requires : Instrument FastPrep™ ou autre désintégrateur à grande vitesse ; microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml ; microtubes à centrifuger (2,0 ml et 1,5 ml) ; rotateur ou vortex à basse vitesse
Description
- Présentation du produit : Le kit FastDNA™ Spin pour tissus végétaux et animaux isole rapidement et efficacement l’ADN génomique de haute qualité à partir de tissus végétaux et animaux à l’aide de la matrice de lyse D (microbilles en céramique de 1,4 mm) pour la lyse cellulaire et d’une méthode de filtration par centrifugation à base de silice pour le processus de purification.
- Type d’échantillon : Tissus animaux, végétaux, cellules de culture
Spécification
Tissus animaux, Plantes, Cellules de culture | |
100 tubes de 2 ml de matrice de lyse D, sphères en céramique de 0,25 po, 100 ml de matrice de liaison, 12 ml de SEWS-M concentré, 25 ml de DES, 90 ml de CLS-VF, 25 ml de PPS, 110 ml de CLS-TC, 100 modules de CENTRIFUGATION, 100 tubes de capture | |
Kits FastDNA-24 |
Utilisé pour isoler l’ADN des tissus végétaux et animaux | |
100 préparations |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.