Learn More
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffer Kit, PeproTech®
This kit contains the key components required for the analysis of 10 Sandwich ELISA plates. It has been specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech’s Standard ELISA Development Kits.
Marque:  Invitrogen™ 900-K00
Code produit. 17812035
  • 230.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Contains the key components required for the analysis of ten sandwich ELISA plates
  • Specifically formulated to be used in conjunction with PeproTech standard ELISA development kits
Included solutions and materials:
  • PBS
  • Wash buffer
  • Blocking buffer
  • Diluent
  • ABTS liquid substrate
  • ELISA microplates
  • Sealing film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ELISA Buffer
Colorimétrique
PeproTech
1 Kit
ELISA
ABTS, HRP
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotD2024 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number900-K00
Nom du produit
Invitrogen™ ABTS ELISA Buffer Kit, PeproTech® > 1 kit