Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 31406
Code produit. 17846526
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PE gris
  • Caillebotis : sans
Spécification
Spécification
Gris
400 L
Sump
1780.00 mm
1780.00 mm
315.00 mm
1315.00 mm
31 kg
105.7 gal.
Polyéthylène
70.08 in.
70.08 in.
12.40 in.
51.77 in.
68.34 lb.
Nom du produit
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis > Capacity: 400 L