Learn More
asecos™ Bac de rayonnage PE avec passages pour fourches sans caillebotis
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
315 l
400 l
480 l
600 l
1 000 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PE gris
- Caillebotis : sans
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Capacité (impériale) | 126.8 gal. |
| Capacité (métrique) | 480 l |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Sump |
| Longueur (impériale) | 85.83 in. |
| Longueur (métrique) | 2180.00 mm |
| Largeur (impériale) | 85.83 in. |
| Largeur (métrique) | 2180.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 12.40 in. |
| Afficher plus |