Learn More
Invitrogen™ Minikit d’ADN génomique PureLink™
Code produit. 10053293
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10053293
Marque: Invitrogen™ K182001
Aucune contamination détectable par le report de protéines ou de guanidine
Le mini kit d’ADN génomique PureLink permet l’extraction d’ADN génomique (ADNg) à haut rendement et haute pureté à partir d’une grande variété de types d’échantillons. Utilisez ce kit simple pour la purification d’ADN génomique (ADNg) à partir de sang, de tissus, de cellules, de bactéries, d’écouvillons et de taches de sang, dans un format familier de colonne à centrifuger à base de silice.
  • Flexibilité du kit :— un kit fonctionne avec un large éventail de types d’échantillons et de tailles
  • ADNg ultrapropre :— contamination minimale du produit d’ADN pour une application en aval réussie
  • Conception optimisée : conception à colonne à centrifuger et formule tampon optimisées pour un rendement et une pureté accrus
  • Sources d’échantillons multiples, un kit :— composants et protocoles optimisés
  • Le mini kit d’ADN génomique PureLink inclut des composants et des protocoles qui améliorent les méthodes de colonne à centrifuger simples et familières actuellement utilisées.
  • Les colonnes sont reconfigurées pour lier et libérer l’ADN plus efficacement.
  • Chaque source d’échantillon utilise une procédure de lyse spécialisée et un tampon de lyse optimisé qui sont formulés pour améliorer l’activité de la protéinase K et éliminer la contamination des protéines.
  • Un tampon de sel chaotropique favorise une liaison stable de l’ADN à la résine de la colonne et les tampons de lavage puissants éliminent toute trace de protéine et de sel.
  • L’ADN est élué dans un tampon à faible teneur en sel afin de permettre la stabilisation du pH de l’ADN en stockage.
Rendements et pureté supérieurs
  • Attendez-vous à un rendement élevé en ADNg de haute pureté (déterminé par des mesures A260 / A280), quel que soit le type d’échantillon, des bactéries aux tissus en passant par le sang et les cellules en culture
  • Les tampons de lyse et de nettoyage optimisés PureLink∽ permettent de délivrer systématiquement des échantillons d’ADNg purifié avec des taux de lecture d’absorbance de ∼1,9 pour les mesures A260 / A280 et A260 / A230
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage épigénétique, purification d’ADN génomique, analyse de méthylation par séquençage, séquençage de nouvelle génération SOLiD™, purification d’échantillons par séquençage de nouvelle génération SOLiD™, préparation de bibliothèque et d’échantillons pour séquençage de nouvelle génération SOLiD™, séquençage, ADN génomique provenant de cellules et de tissus d’animaux, ADNg provenant de bactéries, ADN génomique provenant du sang (échelle moyenne de 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Tampon de liaison / lyse génomique PureLink™ de 10 ml
• tampon de digestion génomique PureLink™ de 9 ml
• tampon de nettoyage génomique 1 PureLink™ de 10 ml
• tampon de nettoyage génomique 2 PureLink™ de 7,5 ml
• tampon d’élution génomique PureLink™ de 10 ml
•RNase A de 1 ml (20 mg / ml)
• Proteinase K de 1 ml (20 mg / ml)
• colonnes de centrifugation 50 PureLink™ avec tubes de prélèvement
• tubes de prélèvement 100 PureLink™ (2,0 ml)
Ce kit contient suffisamment de réactifs pour 50 préparations d’ADN. Conserver tous les composants à température ambiante. Pour le conserver à long terme, la protéinase K et la RNase A peuvent être conservés à 4°C.
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Balance Mini
Type d’échantillon Bactéries, Sang, Cellules, Mouchoir
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR quantitative en temps réel (qPCR), transfert Southern, séquençage, PCR
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Échelle de préparation Échantillons de sang de 100 µl à 1 ml (échelle moyenne)
Gamme de produits PureLink
Type de produit Mini kit d’ADN génomique
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN génomique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PURELINK GENOMIC DNA MINI 50 PREPS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, proteinase