Learn More
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique
L’évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.
Brand:  Fisherbrand™ 10 36 2405
13.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 12931031
  • 26.10€ / 100 pièces
Edge
Explore more special offers
Description
Description
  • Graduée
  • Gamme complète de capacités disponibles
  • Raccords Luer-Lock ou Luer-Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Polypropylène
10 ml
Luer Slip
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique > Volume : 10 ml