Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, 99 %
Description
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau et l’éthanol froid. Légèrement soluble dans la pyridine. Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Alanine |
Point de fusion | ∽295°C (decomposition) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Beilstein | 1720248 |
Merck Index | 14,204 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone. |
Densité | 1.432 |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 89.09 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
U26K013 | Certificat d’analyse | 06/09/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
U02K043 | Certificat d’analyse | 16/08/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
U01K040 | Certificat d’analyse | 13/08/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
P05K003 | Certificat d’analyse | 25/03/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
Q12F017 | Certificat d’analyse | 05/03/2024 | A15804.22,A15804.14,A15804.36 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
54Heures
10Minutes
28Secondes
43Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%