Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, 99 % Code produit.: 11462468
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, 99 %
Code produit. 11462468
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11462468
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15804.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol froid. Légèrement soluble dans la pyridine. Insoluble dans l’éther et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion ∼295°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Densité 1.432
Quantité 500 g
Poids de la formule 89.09
Rotation optique +14° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU26K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Numéro de lotU02K043 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Numéro de lotU01K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/08/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Numéro de lotP05K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Numéro de lotQ12F017 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberA15804.22,A15804.14,A15804.36
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, 99 % >