Learn More
L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10329273
L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10329273
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10329273
Marque: Thermo Scientific Acros 102835000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion 314.0°C to 316.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 381
Rotation spécifique + 14.50
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Conditions de rotation spécifiques + 14.50 (20.00°C c=10,6N HCl,dry sub.)
Quantité 500 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0437614 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog Number102831000,102830250,102835000
Numéro de lotA0451302 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number102831000,102830250,102835000
Numéro de lotA0450529 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number102831000,102830250,102835000
Numéro de lotA0442825 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number102831000,102830250,102835000
Numéro de lotA0402824 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number102831000,102830250,102835000
Identifiant produit
  • L-Alanine
Nom du produit
L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >