Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
301.56€ - 779.10€
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions (Dia. x H) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Dimensions (Dia. x H) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10309253
|
HMC Europe
51009 |
Panier à mailles métalliques | 338 x 235 mm | 80 L (total), 50 L (nominal) |
303.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10331280
|
HMC Europe
51019 |
Panier à mailles métalliques | 345 x 310 mm | 80 L (total), 50 L (nominal) |
772.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10793164
|
HMC Europe
51010 |
Panier en maille métallique avec fond | 345 x 220 mm | 80 L (total), 50 L (nominal) |
588.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10315392
|
HMC Europe
50007 |
Panier empilable | 280 x 225 mm | 50 L |
303.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10595163
|
HMC Europe
50006 |
Panier empilable | 225 x 250 mm | 25 L |
301.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10769754
|
HMC Europe
50008 |
Panier empilable | 390 x 290 mm | 85 L |
440.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10194052
|
HMC Europe
50009 |
Panier empilable | 390 x 380 mm | 110 L |
421.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10012832
|
HMC Europe
50027 |
With collecting pan | 280 x 260 mm | 25 L |
492.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10463992
|
HMC Europe
50030 |
Avec bac collecteur | 390 x 380 mm | 110 L |
779.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HVSpécification
Acier inoxydable |