Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque: HMC Europe 50008
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HVSpécification
15,35 in | |
22,45 gal. | |
Autoclave HV 85 | |
29 cm | |
Acier inoxydable |
39 cm | |
85 L | |
11,41 in | |
Panier empilable | |
390 x 290 mm |