Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque:  HMC Europe 50007
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10315392
  • 303.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
Description
À utiliser avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HV
Spécification
Spécification
11 po
13,2 gal.
Autoclave HV 50
22,5 cm
Acier inoxydable
28 cm
50 L
8,85 in
Panier empilable
280 x 225 mm