Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque: HMC Europe 51009
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HVSpécification
345 mm | |
305 mm | |
33,8 cm | |
80 L (total), 50 L (nominal) | |
9 in | |
Panier à mailles métalliques | |
338 x 235 mm |
Panier métallique à mailles | |
13,3 in | |
13,2/21,13 gal. | |
Autoclave HG 50/80 | |
235 mm | |
Acier inoxydable |