Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque:  HMC Europe 50009
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10194052
  • 421.72€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HV
Spécification
Spécification
15,35 po
29 gal.
Autoclave HV 110
380 mm
Acier inoxydable
390 mm
110 L
14,96 in
Panier empilable
390 x 380 mm