Learn More
HMC Europe Paniers pour autoclave vertical
Cet article vous permet de transporter vos produits stérilisés facilement et en toute sécurité pour les mettre dans l’autoclave ou les en sortir. Nous proposons des paniers de différentes tailles, avec ou sans bol ou des paniers fermés avec ou sans trous.
Marque: HMC Europe 50006
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une utilisation avec les autoclaves HMC-HG et HMC-HVSpécification
8,85 in | |
6,6 gal. | |
Autoclave HV 25 | |
250 mm | |
Acier inoxydable |
225 mm | |
25 L | |
9,8 in | |
Panier empilable | |
225 x 250 mm |