Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Stimulez une réponse immunitaire non spécifique à l’aide de formulations complètes (CFA) ou incomplètes (IFA) de l’adjuvant de Freund, couramment employé ; proposées sous forme d’ampoules de 10 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 77140
139.65 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les adjuvants de Freund' Imject Thermo Scientific™ sont des ampoules de 10 ml de formulations d’adjuvant complet (FCA) et incomplet (FIA) d’un stimulateur non spécifique couramment utilisé de la réponse immunitaire à utiliser dans les protocoles d’immunisation par production d’anticorps.
Les émulsions inverses (avec et sans cellules Mycobacterium inactivées) améliorent considérablement les réponses immunitaires aux immunogènes lorsqu’elles sont mélangées et injectées avec l’antigène préparé. En général, le FCA est employé pour les injections initiales et le FIA pour les injections de rappel. Les ampoules comprennent des aliquotes de taille pratique qui assurent une longue durée de conservation.Points clés :
- Émulsion inverse avec ou sans cellules Mycobacterium inactivées
- Meilleure réponse immunitaire et production d’anticorps pour les immunogènes injectés
- Utiles pour l’immunisation des souris, lapins et autres mammifères hôtes
- Émulsification requise avec les immunogènes préparés
Adjuvant complet de Freund (FCA, Freund’s Complete Adjuvant), réf. 77140 :
- Émulsion inverse contenant des cellules Mycobacterium inactivées
- Optimisation de la réponse immunitaire aux immunogènes
- Généralement employé pour les injections initiales
- Points faibles : difficile à mélanger avec l’immunogène et susceptible d’entraîner la nécrose des tissus au niveau du site d’injection
Adjuvant incomplet de Freund (FIA, Freund’s Incomplet Adjuvant), réf. 77145 :
- Émulsion inverse sans cellules Mycobacterium
- Optimisation de la réponse immunitaire lors des injections de rappel
- Généralement employé pour les injections ultérieures à l’injection initiale de FCA
- Points faibles : difficile à mélanger avec l’immunogène
Spécification
Dès réception, stocker à 4°C | |
Adjuvant complet de Freund (FCA) Imject | |
5 x 10 mL | |
Imject™ |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Freund's adjuvant
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%