Learn More
Thermo Scientific™ Détecteur de fuite de gaz GLD Pro
Localisez et identifiez rapidement les fuites de gaz sur vos instruments GC avec le détecteur de fuite de gaz Thermo Scientific™ GLD Pro.
Marque: Thermo Scientific™ 66002-004
1430.57 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Détectez et identifiez rapidement les fuites de gaz avec le détecteur de fuite de gaz Thermo Scientific™ GLD Pro. Spécialement conçu en vue d’une utilisation avec les systèmes GC, il détecte les fuites les plus infimes d’une large gamme de gaz de laboratoire. Ce détecteur portatif, très simple d’utilisation, possède des alarmes visuelles et sonores, ainsi qu’un affichage à voyants LED indiquant l’intensité de la fuite. La petite sonde a été conçue de manière à atteindre les emplacements difficiles et les espaces clos.
Informations supplémentaires sur le produit- Interrupteur d’alimentation à bouton-poussoir
- Fonction zéro à bouton-poussoir
- Arrêt automatique (cinq minutes)
- Batterie rechargeable (jusqu’à six heures de fonctionnement)
- Mallette de stockage durable
- Support de sonde
- Garantie d’un an
Spécification
GC | |
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse | |
Détecteur de fuite de gaz GLD Pro | |
Détecteur de fuite de gaz |