Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vulcanus XD
Botte de soudeur conçue spécifiquement pour travailler avec le métal à des températures extrêmes. Le rabat au-dessus du pied ne permet aucune entrée pour les étincelles ou les éclats.
Marque:  Emma Safety Footwear MM54086849
Code produit. 15948721
  • 143.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 20-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
  • Rabat au-dessus du pied Velcro
  • Sanitized
Spécification
Spécification
Vulcanus XD
Cuir
49
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vulcanus XD > Taille : 49