Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Edge™ T5600
Les lunettes de sécurité Edge™ T5600 présentent une monture en nylon avec des charnières pivotantes et des branches courbées ou droites réglables en longueur. Le mono oculaire courbé en polycarbonate avec écrans de protection latéraux enveloppants intégrés est revêtu de 4A, résistant aux chocs et aux UV, avec des propriétés anti-buée, anti-rayures et anti-statiques.
Marque: Honeywell™ 908300
Description
- Type de produit : Lunettes de sécurité
- Matériau (monture) : Nylon
- Matériau (verre) : Polycarbonate (PC)
- Traitement des verres : revêtement 4A
- Propriétés des verres : Anti-buée, anti-rayures, anti-UV, anti-statique
- Protection UV : 99 % jusqu’à 365 nm
- Résistance aux chocs : Bille en acier de 6 mm à 45 m/s
- Résistance aux températures : Jusqu’à 80°C
- Normes : EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture)
- Poids : 32 g
Spécification
EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture) | |
0,09 in | |
Anti-buée, Anti-statique, Anti-rayures, Anti-UV | |
Lunettes de sécurité | |
Gris | |
Charnière à pivot | |
1,13 oz. | |
Nylon, polycarbonate | |
Polycarbonate | |
99 % jusqu’à 365 nm | |
Non autoclavable |
Mono oculaire courbé | |
2,25 mm | |
Transparents | |
Protection oculaire | |
Edge T5600 | |
Transmittance lumineuse (nominale) : 90% | |
32 g | |
Non | |
Nylon | |
Branches droites ou courbées de longueur réglable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.