Learn More
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ MyOne™ C1
Norme exceptionnelle pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles
Marque:  Invitrogen™ 65001
589.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10099482
  • 694.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH de 7,4 avec 0,01 % de Tween™ 20 et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs.
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Polystyrène magnétique
10 mg/ml
Recombinant streptavidin covalently coupled to Dynabeads
Magnetic Beads
N’importe quel type d’échantillon
Capture of Biotinylated Targets
Conjugué de streptavidine
Température ambiante
Microbilles >2 500 pmoles/mg
ISO9001 and ISO13485
Acide carboxylique, hydrophile
Brown
Les Dynabeads™ sont fournis en PBS, pH 7,4 avec 0,01 % de Tween™-20 et 0,09 % de NaN3. Conserver entre 2 et 8°C.
Microbilles en suspension
1 μm
KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Compatible avec le haut débit
2 mL
Biotine
For Research Use Only
Streptavidine
CV < 5 %
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2844953 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number65001
Numéro de lot2778264 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number65001
Numéro de lot2977266 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number65001
Numéro de lot3103329 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number65001
Numéro de lot2882202 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number65001
Nom du produit
Invitrogen™ Streptavidine Dynabeads™ MyOne™ C1 > 2 ml