Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale.
Marque:  Invitrogen™ NP0306BOX
134.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12030156
  • 220.00€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Mini-cuve à gel Mini Gel Tank, minicellule XCell SureLock
Mini
Bis-Tris
Dénaturant
Poids moléculaire
10 gels/boîte
Conserver entre 4–25°C. Ne pas congeler.
8 cm
10 %
1,0 mm
3,5 à 260 kDa
Puits 2D
NuPAGE™
Température ambiante
8 cm
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot13011170 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0306BOX
Numéro de lot12120671 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0306BOX
Numéro de lot13032886 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2017 Catalog NumberNP0306BOX
Numéro de lot13080271 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberNP0306BOX
Numéro de lot13072672 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2017 Catalog NumberNP0306BOX
Nom du produit
Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine > Puits 2D, 1,0 mm, 10 gels/boîte