Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Edge™ T5600
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Gris
Noir
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparents
Valeur de transmittance:
Transmittance lumineuse (nominale) : 10%
Transmittance lumineuse (nominale) : 90%
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type de produit : Lunettes de sécurité
- Matériau (monture) : Nylon
- Matériau (verre) : Polycarbonate (PC)
- Traitement des verres : revêtement 4A
- Propriétés des verres : Anti-buée, anti-rayures, anti-UV, anti-statique
- Protection UV : 99 % jusqu’à 365 nm
- Résistance aux chocs : Bille en acier de 6 mm à 45 m/s
- Résistance aux températures : Jusqu’à 80°C
- Normes : EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture)
- Poids : 32 g
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture) |
| Type de lentille | Mono oculaire courbé |
| Épaisseur (impériale) | 0,09 in |
| Épaisseur (métrique) | 2,25 mm |
| Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-statique, Anti-rayures, Anti-UV |
| Teinte de la lentille | Fumée |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Protection oculaire |
| Couleur de la monture | Noir |
| Modèle | Edge T5600 |
| Afficher plus |