Learn More
Invitrogen™ Kits d’analyse d’ADNdb Quant-iT™ PicoGreen™ et réactifs d’ADNdb
Grâce au kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen et au réactif d’ADNdb PicoGreen, vous pouvez détecter sélectivement l’ADNdb à partir d’une grande variété de sources, et ce, même en présence d’ADNdb, d’ARN et de nucléotides libres.
Marque:  Invitrogen™ P11496
816.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10398702
  • 1074.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Obtenez des mesures précises et exactes de concentration d’ADNdb sur une large plage dynamique grâce aux kits de dosage d’ADNdb Quant-iT Picogreen et aux réactifs d’ADNdb. Les dosages Picogreen sont compatibles avec la plupart des lecteurs de microplaques et fluoromètres.
Détectez rapidement des quantités aussi faibles que 0,25 pg/µl d’ADNdb, même en présence d’ADNsb, d’ARN et de nucléotides libres, à l’aide du dosage d’analyse quantitative d’ADNdb et du réactif PicoGreen. Le dosage est linéaire sur trois ordres de grandeur et ne dépend que peu de la séquence. Il vous permet de mesurer avec précision l’ADN de nombreuses sources, notamment l’ADN génomique, l’ADN viral, l’ADN de miniprep ou les produits d’amplification par PCR.
Les réactifs de quantification d’ADNdb PicoGreen sont
• Beaucoup plus sensibles que les mesures d’absorbance UV, ce qui permet d’économiser des quantités d’échantillons précieuses
• Spécifique à l’ADNdb en présence d’ARN
• Facile à utiliser : ajoutez simplement la solution de travail de colorant à l’échantillon, incubez cinq minutes, puis lisez le résultat
• Adéquat pour une utilisation dans des plaques à 96 et 384 puits
• Compatible avec la plupart des lecteurs de microplaques à fluorescence et des fluoromètres
• Le maximum approximatif d’absorption/émission de Picogreen est à 502/523 nm, lié à de l’ADNdb
Applications
Le réactif et les kits de quantification d’ADNdb PicoGreen sont parfaits pour les dosages PCR, les échantillons de biopuces, les dosages de lésions de l’ADN, les dosages d’activité enzymatique, la quantification d’ADN génomique, la mesure de l’ADNdb dans des mélanges complexes et la quantification d’ADN viral.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fluorescence
Lecteur de microplaques
10 tubes de 10 μl
PICOGREEN, Quant-iT
10 x 100 μL kit
500/525
200 dosages (volume de dosage de 2 ml)
50 pg à 2 μg
Kit de dosage d’ADNdb Quant-iT PicoGreen
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2901562 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog NumberP11496
Numéro de lot2816115 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberP11496
Numéro de lot2765699 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog NumberP11496
Numéro de lot2700976 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2023 Catalog NumberP11496
Numéro de lot2633305 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/06/2023 Catalog NumberP11496
Voir les accessoires
Nom du produit
Invitrogen™ Kits d’analyse d’ADNdb Quant-iT™ PicoGreen™ et réactifs d’ADNdb > Kit de 10 x 100 ul