Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Edge™ T5600
Code produit. p-7228991
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Gris
Noir
Teinte de la lentille:
Fumée
Transparents
Valeur de transmittance:
Transmittance lumineuse (nominale) : 10%
Transmittance lumineuse (nominale) : 90%
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12334719
Marque: Honeywell™ 908300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lunettes de sécurité Edge™ T5600 présentent une monture en nylon avec des charnières pivotantes et des branches courbées ou droites réglables en longueur. Le mono oculaire courbé en polycarbonate avec écrans de protection latéraux enveloppants intégrés est revêtu de 4A, résistant aux chocs et aux UV, avec des propriétés anti-buée, anti-rayures et anti-statiques.
  • Type de produit : Lunettes de sécurité
  • Matériau (monture) : Nylon
  • Matériau (verre) : Polycarbonate (PC)
  • Traitement des verres : revêtement 4A
  • Propriétés des verres : Anti-buée, anti-rayures, anti-UV, anti-statique
  • Protection UV : 99 % jusqu’à 365 nm
  • Résistance aux chocs : Bille en acier de 6 mm à 45 m/s
  • Résistance aux températures : Jusqu’à 80°C
  • Normes : EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture)
  • Poids : 32 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 166 1F (verre), EN 166 F (monture)
Type de lentille Mono oculaire courbé
Épaisseur (impériale) 0,09 in
Épaisseur (métrique) 2,25 mm
Revêtement de la lentille Anti-buée, Anti-statique, Anti-rayures, Anti-UV
Teinte de la lentille Transparents
Type de produit Lunettes de sécurité
À utiliser avec (application) Protection oculaire
Couleur de la monture Gris
Modèle Edge T5600
Style des branches Charnière à pivot
Valeur de transmittance Transmittance lumineuse (nominale) : 90%
Poids (impériale) 1,13 oz.
Poids (métrique) 32 g
Matériau Nylon, polycarbonate
Jetable Non
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Nylon
Protection UV 99 % jusqu’à 365 nm
Frame Type Branches droites ou courbées de longueur réglable
Autoclavable Non autoclavable