Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile Xtra
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 type B (JKT)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et les micro-organismes, EN ISO 374-5:2016- Homologation pour le contact alimentaire
- Gants à la pointe de la technologie offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées
- La conception en nitrile crée des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex et offrent une meilleure protection contre une plus vaste gamme de produits chimiques, y compris les médicaments cytotoxiques
- Nos gants ambidextres et antistatiques protègent à la fois l'utilisateur et l'équipement
- Les extrémités des doigts texturées améliorent la préhension et la sensibilité tactile, pour des procédés plus sécurisés et plus efficaces
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; certifiés pour le contact alimentaire ; EN 374-1:2003 ; EN 374-2: 2003 Protection des micro-organismes ; 0120 ; EPI de catégorie III - complexe CE, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex |
Accelerator Free | Oui |
Couleur | Violet |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Product Information
Product Information
KCP008 FR
Taille: 1,004.4 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech Purple Nitrile Xtra >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu