Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre transparent
25.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Col à sertir
- Fond plat
- Col long
- Verre
- Transparent
Spécification
transparent | |
verre | |
Headspace | |
CleanPack, boîte en PP | |
10 mL | |
46 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
11.7 ml | |
À sertir | |
< 800 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
14Heures
17Minutes
7Secondes
24 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
89Heures
17Minutes
7Secondes
24Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
45Heures
17Minutes
7Secondes
24Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%