Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre transparent
Fond plat ou rond.
41.00€ - 47.15€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 22.5 mm |
Matériau | verre |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Type de goulot | À sertir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10680843
|
Fisherbrand™
20 09 0795 |
11.7 ml | Fond plat |
41.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12971231
|
Fisherbrand™
20 09 0796 |
21.2 ml | Fond plat |
46.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10070952
|
Fisherbrand™
20 09 0873 |
20.9 ml | Fond rond |
47.15€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Col à sertir
- Fond plat
- Col long
- Verre
- Transparent
Spécification
transparent | |
verre | |
À sertir | |
< 800 μl | |
ND20 |
22.5 mm | |
Headspace | |
CleanPack, boîte en PP | |
100 | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon Headspace à sertir, long col, verre transparent