Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 20 03 0142
404.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24362" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11793127
  • 634.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 20mm
  • Joint combiné
  • aluminium
  • Bouchon
  • li>Orifice central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
20 mm
Argent, Bleu transparent, Blanc
Aluminium
1000
À sertir
Flacons à sertir de 20 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir 20 mm en aluminium, argent, trou central 10 mm > Silicone/PTFE transparent bleu / blanc, épaisseur de ,3.0 mm, épaisseur ,45° shore A