Learn More
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir, en verre transparent
79.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Col à sertir
- Fond plat
- Verre li>Transparent
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Headspace | |
CleanPack, boîte en PP | |
50 mL | |
101 mm | |
ND20 |
31 mm | |
50 ml | |
À sertir | |
1500 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
1Minutes
12Secondes
33 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
1Minutes
12Secondes
33 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
22Minutes
47Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
1Minutes
12Secondes
33Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon avec col à sertir, en verre transparent > 50 ml, fond plat de ,101 mm de hauteur
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu