Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés
Pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique. Les flacons Dewar de transport isolés KGW Isotherm™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 1212
Code produit. 10312861
  • 394.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Argenté et sous vide
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Comprend une poignée en aluminium
  • Avec couvercle isolé maintenu par deux clips à ressort
  • Disponible avec couvercle en métal revêtu de bleu ou couvercle en acier inox
Spécification
Spécification
Isolé
Stockage et transport de matières thermosensibles
245 mm
2000 ml
Verre borosilicaté
160 mm
170 mm
Couvercle isolé, maintenu par deux pinces à ressort, poignée
138 mm
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar de transport isolés > Capacité : 2000 ml ; Couleur : Revêtement bleu ; hauteur intérieure : 170 mm ; diamètre intérieur : 138 mm