Learn More
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS
Marque: Kgw Isotherm™ 2301
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dewar acier inox à col large
- Convient pour gaz liquéfié ou liquide chaud
- Intérieur et extérieur en acier inox 304
- Couvercle en polyuréthane recouvert d'acier inox en option
- Anse de transport ou anse et poignée sauf modèle 0,5L
- Dewar petit volume 0,5L sans anse
- Dewar à anse et poignée
Spécification
Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs | |
Bouchon isolant de couvercle desserré | |
100 mm |
156 mm | |
1 000 ml | |
Acier inoxydable GSS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Accessoires et services
Accessoires facultatif
-
KGW Isotherm™ Couvercles pour flacons Dewar, modèles GSS et... COUVERCLE POUR DEWARcouvercle Code produit: 10543932
59.05€ / 1 pièce
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kgw Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox GSS > Capacité : 1000 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu