Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS
Marque:  KGW Isotherm™ 2104
Code produit. 10228511
  • 754.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le couvercle est vendu séparément ; voir les couvercles KGW Isotherm (10545082).
Spécification
Spécification
Utilisé pour stocker et transporter de l’azote liquide (LN2), de la glace carbonique (CO2) et d’autres fluides refroidisseurs
3 000 ml
Acier inoxydable DSS
190 mm
184 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar en acier inox DSS > Capacité : 3000mL