Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques carrées standard
Versement précis pour une perte d’échantillon minimale. Les nacelles de pesée antistatiques carrées standard Fisherbrand™ sont des nacelles en polystyrène flexibles avec des surfaces lisses.
Marque: Fisherbrand™ HS120222F
49.23 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Fabriquées et conditionnées dans une salle blanche.
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon.
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases.
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Peut être utilisé avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement.
- Les bords arrondis simplifient le transfert.
- Antistatiques.
- 3 dimensions.
- 500/boîte
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire.
- Jetables
Spécification
Non autoclavable | |
Bleu | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
14°F to 158°F | |
46 x 46 x 8 mm | |
46 mm | |
46 mm | |
0.3 in. |
Plat | |
Jetable | |
Carré | |
Nacelle de pesée antistatique | |
500 Pk. | |
-10°C à +70°C | |
1.8 in. | |
1.8 in. | |
8 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
21Heures
7Minutes
37Secondes
53
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelles de pesée antistatiques carrées standard > Standard Square Antistatic Weighing Boats; Dimensions (L x W x H): 46 x 46 x 8 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu